Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52453.MD H52453.03
H52453.MDEA 56.1 EUR
H52453.MD H52453.03
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 199609-62-6 Molecular Formula: C12H18BNO4 Formula Weight: 251.09 Melting Point: 188-190° MDL No.: MFCD06246052
Formule: C₁₂H₁₈BNO₄
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246052
Numéro CAS: 199609-62-6