Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 65671-53-6
Molecular Formula: C13H26N2O4
Formula Weight: 274.36
MDL No.: MFCD00076965
Formule:
C₁₃H₂₆N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00076965 Numéro CAS: 65671-53-6 |