Imprimer
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52425.03 H52425.06
H52425.03EA 104 EUR
H52425.03 H52425.06
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Purity: 97% CAS No.: 168466-84-0 Molecular Formula: C12H18N2 Formula Weight: 190.29 MDL No.: MFCD03093374
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Poids moléculaire: 190.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093374
Numéro CAS: 168466-84-0