(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine, (2S)-2-Isopropylpiperazine, N1-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 674792-05-3
Molecular Formula: C12H24N2O2
Formula Weight: 228.33
MDL No.: MFCD03787918
Formule:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03787918 Numéro CAS: 674792-05-3 |