(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyl (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (R)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (R)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 259537-92-3
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-110°/1mm
Optical Rotation: +47° (c=1 in chloroform)
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419256
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Poids moléculaire: 200.28 g/mol Point d'ébullition: 98…110 °C (1 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03419256 Numéro CAS: 259537-92-3 ADR: 8 III |