Imprimer
3-Boc-aminopyrrolidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
H52414.03 H52414.06
H52414.03EA 56.7 EUR
H52414.03 H52414.06
3-Boc-aminopyrrolidine 97%
3-Boc-aminopyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 99724-19-3 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Melting Point: 54° MDL No.: MFCD00059040
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059040
Numéro CAS: 99724-19-3