Imprimer
Boc-aza-DL-leucine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(dimethylamino)propanoic acid
H52412.03 H52412.06
H52412.03EA 128 EUR
H52412.03 H52412.06
Boc-aza-DL-leucine 97%
Boc-aza-DL-leucine
Purity: 97% CAS No.: 851653-36-6 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28 MDL No.: MFCD04972270
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972270
Numéro CAS: 851653-36-6