Imprimer
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinamide
H52330.MD H52330.03
H52330.MDEA 212 EUR
H52330.MD H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1169402-51-0 Molecular Formula: C12H17BN2O3 Formula Weight: 248.09 MDL No.: MFCD11878274
Formule: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Poids moléculaire: 248.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878274
Numéro CAS: 1169402-51-0