5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Oxoisoindoline-5-boronic acid, pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 376584-62-2
Molecular Formula: C14H18BNO3
Formula Weight: 259.11
MDL No.: MFCD11040393
Formule:
C₁₄H₁₈BNO₃ Poids moléculaire: 259.11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11040393 Numéro CAS: 376584-62-2 |