Imprimer
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52309.03 H52309.06
H52309.03EA 180 EUR
H52309.03 H52309.06
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Purity: 98+% CAS No.: 51549-39-4 Molecular Formula: C23H31N5O4Si Formula Weight: 469.62 MDL No.: MFCD04972281
Formule: C₂₃H₃₁N₅O₄Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972281
Numéro CAS: 51549-39-4