Imprimer
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
H52299.03 H52299.06
H52299.03EA 142 EUR
H52299.03 H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 334932-13-7 Molecular Formula: C12H21NO4 Formula Weight: 243.30 MDL No.: MFCD03453252
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453252
Numéro CAS: 334932-13-7