Imprimer
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52232.03 H52232.06
H52232.03EA 58.6 EUR
H52232.03 H52232.06
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Purity: 97% CAS No.: 1758-54-9 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 MDL No.: MFCD00605540
Formule: C₇H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00499500
Numéro CAS: 1758-54-9