Imprimer
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-D-4-Pal-OH
H52193.MD H52193.03
H52193.MDEA 94.4 EUR
H52193.MD H52193.03
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-D-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-30-9 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 MDL No.: MFCD00672567
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 388.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672567
Numéro CAS: 205528-30-9