Imprimer
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-β-HoTyr(tBu)-OH, Fmoc-β-HomoTyr(tBu)-OH
H52192.MD H52192.03
H52192.MDEA 198 EUR
H52192.MD H52192.03
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homotyrosine
Purity: 95% CAS No.: 219967-69-8 Molecular Formula: C29H31NO5 Formula Weight: 473.57 Beilstein Reference: 8236890 MDL No.: MFCD01862862
Formule: C₂₉H₃₁NO₅
Poids moléculaire: 473.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862862
Numéro CAS: 219967-69-8