Fmoc-L-beta-homoaspartic acid-gamma-t-butyl ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-β-HomoAsp(OtBu)-OH, Fmoc-β-HoAsp(OtBu)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 209252-17-5
Molecular Formula: C24H27NO6
Formula Weight: 425.48
Beilstein Reference: 7952342
MDL No.: MFCD01862860
Formule:
C₂₄H₂₇NO₆ Poids moléculaire: 425.49 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862860 Numéro CAS: 209252-17-5 |