Fmoc-L-β-homoglutamic acid-d-t-butyl ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-β-HoGlu(OtBu)-OH, Fmoc-β-HomoGlu(OtBu)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 203854-49-3
Molecular Formula: C25H29NO6
Formula Weight: 439.51
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 8019724
MDL No.: MFCD01863053
Formule:
C₂₅H₂₉NO₆ Poids moléculaire: 439.51 g/mol Point de fusion: 115…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863053 Numéro CAS: 203854-49-3 |