2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(R)-2-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 706806-60-2
Molecular Formula: C17H23NO4
Formula Weight: 305.37
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD06795522
Formule:
C₁₇H₂₃NO₄ Point de fusion: 154…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06795522 Numéro CAS: 706806-60-2 |