Imprimer
Fmoc-L-β-homovaline 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-β-HoVal-OH, Fmoc-β-HomoVal-OH
H52182.MD H52182.03
H52182.MDEA 151 EUR
H52182.MD H52182.03
Fmoc-L-β-homovaline 95%
Fmoc-L-beta-homovaline
Purity: 95% CAS No.: 172695-33-9 Molecular Formula: C21H23NO4 Formula Weight: 353.42 Beilstein Reference: 7388393 MDL No.: MFCD01862853
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 353.42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862853
Numéro CAS: 172695-33-9