N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-D-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 57292-44-1
Molecular Formula: C14H18ClNO4
Formula Weight: 299.75
Melting Point: 110°
Beilstein Reference: 5381988
Optical Rotation: -26° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00076978
Formule:
C₁₄H₁₈ClNO₄ Point de fusion: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00076978 Numéro CAS: 57292-44-1 |