Fmoc-L-allylglycine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-Gly(allyl)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 146549-21-5
Molecular Formula: C20H19NO4
Formula Weight: 337.37
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 5884047
MDL No.: MFCD01311749
Formule:
C₂₀H₁₉NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01311749 Numéro CAS: 146549-21-5 |