Imprimer
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid, Fmoc-β,β-diphenyl-Ala-OH
H52176.03 H52176.06
H52176.03EA 219 EUR
H52176.03 H52176.06
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 201484-50-6 Molecular Formula: C30H25NO4 Formula Weight: 463.53 Melting Point: 125-129° Beilstein Reference: 8873562 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00672337
Formule: C₃₀H₂₅NO₄
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672337
Numéro CAS: 201484-50-6
ADR: 9,III