Boc-L-β-homophenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 51871-62-6
Molecular Formula: C15H21NO4
Formula Weight: 279.34
Melting Point: 101-107°
Beilstein Reference: 3060457
Optical Rotation: -19.0° (c=1 in dichloromethane)
MDL No.: MFCD01076271
Formule:
C₁₅H₂₁NO₄ Point de fusion: 101…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01076271 Numéro CAS: 51871-62-6 |