Imprimer
Boc-L-β-homoleucine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-β-HoLeu-OH, (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methylhexanoic acid
H52173.MD H52173.03
H52173.MDEA 148 EUR
H52173.MD H52173.03
Boc-L-β-homoleucine 95%
Boc-L-beta-homoleucine
Purity: 95% CAS No.: 132549-43-0 Molecular Formula: C12H23NO4 Formula Weight: 245.32 Melting Point: 53-55° Beilstein Reference: 4251252 MDL No.: MFCD02101665
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 245.32 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02101665
Numéro CAS: 132549-43-0