Imprimer
Fmoc-L-4-pyridylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-3-(4-pyridyl)-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-4-Pal-OH
H52172.MD H52172.03 H52172.06
H52172.MDEA 104 EUR
H52172.MD H52172.03 H52172.06
Fmoc-L-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 169555-95-7 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 Beilstein Reference: 7316905 MDL No.: MFCD00672566
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 388.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672566
Numéro CAS: 169555-95-7