Fmoc-L-propargylglycine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-Pra-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-propargylglycine, N-Fmoc-L-propargylglycine, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-propargyl-Gly-OH
Purity: 95%
CAS No.: 198561-07-8
Molecular Formula: C20H17NO4
Formula Weight: 335.36
Beilstein Reference: 9151699
MDL No.: MFCD01075095
Formule:
C₂₀H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075095 Numéro CAS: 198561-07-8 |