4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114926-38-4
Molecular Formula: C10H10F3NO2
Formula Weight: 233.19
Beilstein Reference: 5747857
MDL No.: MFCD00044946
Formule:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044946 Numéro CAS: 114926-38-4 |