Imprimer
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Thien-3-yl-L-alanine, N-FMOC protected
H52167.MD H52167.03
H52167.MDEA 112 EUR
H52167.MD H52167.03
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 95%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Purity: 95% CAS No.: 186320-06-9 Molecular Formula: C22H19NO4S Formula Weight: 393.46 Beilstein Reference: 9512976 MDL No.: MFCD00151916
Formule: C₂₂H₁₉NO₄S
Poids moléculaire: 393.4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151916
Numéro CAS: 186320-06-9