Imprimer
Boc-D-allyl-Gly-OH dicyclohexylammonium salt 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52127.03 H52127.06
H52127.03EA 95.9 EUR
H52127.03 H52127.06
Boc-D-allyl-Gly-OH dicyclohexylammonium salt 95%
Boc-D-allyl-Gly-OH dicyclohexylammonium salt
Purity: 95% CAS No.: 170899-08-8 Molecular Formula: C10H17NO4.C12H23N Formula Weight: 396.57 MDL No.: MFCD01321012
Formule: C10H17NO4.C12H23N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321012
Numéro CAS: 170899-08-8