Imprimer
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Tyr(Me)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-methyl-L-tyrosine, N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine, N-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine, Fmoc-Phe(4-OMe)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methoxy-L-phenylalanine
H52117.03 H52117.06
H52117.03EA 103 EUR
H52117.03 H52117.06
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 95%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Purity: 95% CAS No.: 77128-72-4 Molecular Formula: C25H23NO5 Formula Weight: 417.45 MDL No.: MFCD00153368
Formule: C₂₅H₂₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153368
Numéro CAS: 77128-72-4