Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-β-homoarginine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-β-HomoArg(Pbf)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 401915-53-5
Molecular Formula: C35H42N4O7S
Formula Weight: 662.80
MDL No.: MFCD03788172
Formule:
C₃₅H₄₂N₄O₇S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788172 Numéro CAS: 401915-53-5 |