2-Allyl-D-glycine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 54594-06-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
MDL No.: MFCD00063104
Formule:
C₅H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063104 Numéro CAS: 54594-06-8 |