Fmoc-D-4,4'-biphenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-4-phenyl-D-Phe-OH, Fmoc-D-Bip(4,4’)-OH, Fmoc-D-Bip(4,4')-OH
Purity: 95%
CAS No.: 205526-38-1
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.52
MDL No.: MFCD00191199
Formule:
C₃₀H₂₅NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191199 Numéro CAS: 205526-38-1 |