(S)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 507472-25-5
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD03428007
Formule:
C₂₄H₂₀N₂O₆ Poids moléculaire: 432.43 g/mol Point de fusion: 154…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03428007 Numéro CAS: 507472-25-5 |