Imprimer
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
H52082.03 H52082.06
H52082.03EA 65.1 EUR
H52082.03 H52082.06
Boc-D-Tyr(ME)-OH 95%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Purity: 95% CAS No.: 68856-96-2 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065604
Numéro CAS: 68856-96-2