2-Benzyl-L-proline hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 86116-84-9
Molecular Formula: C12H15NO2.HCl
Formula Weight: 241.72
Melting Point: 270-272°
Optical Rotation: -33° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD16660381
Formule:
C₁₂H₁₅NO₂·HCl Point de fusion: 270…272 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16660381 Numéro CAS: 86116-84-9 |