Imprimer
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-3-(4-thiazolyl)-Alanine, Fmoc-β-(4-Thiazolyl)-Ala-OH, Fmoc-L-(4-thiazolyl)-Alanine
H52071.MD H52071.03 H52071.06
H52071.MDEA 86.5 EUR
H52071.MD H52071.03 H52071.06
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-32-1 Molecular Formula: C21H18N2O4S Formula Weight: 394.44 Melting Point: 178-179° MDL No.: MFCD00672568
Formule: C₂₁H₁₈N₂O₄S
Poids moléculaire: 394.4 g/mol
Point de fusion: 178…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672568
Numéro CAS: 205528-32-1