Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homoserine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-β-HomoSer(tBu)-OH, Fmoc-β-HoSer(tBu)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 203854-51-7
Molecular Formula: C23H27NO5
Formula Weight: 397.47
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 8014825
MDL No.: MFCD01862865
Formule:
C₂₃H₂₇NO₅ Poids moléculaire: 397.48 g/mol Point de fusion: 96…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862865 Numéro CAS: 203854-51-7 |