Fmoc-L-β-homoproline 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-β-HomoPro-OH, Fmoc-β-HoPro-OH
Purity: 95%
CAS No.: 193693-60-6
Molecular Formula: C21H21NO4
Formula Weight: 351.40
Beilstein Reference: 7798553
MDL No.: MFCD01863058
Formule:
C₂₁H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 351.41 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863058 Numéro CAS: 193693-60-6 |