Imprimer
FMOC-L-3,4-difluorophenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Phe(3,4-DiF)-OH
H52057.MD H52057.03 H52057.06
H52057.MDEA 73 EUR
H52057.MD H52057.03 H52057.06
FMOC-L-3,4-difluorophenylalanine 95%
FMOC-L-3,4-difluorophenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 198560-43-9 Molecular Formula: C24H19F2NO4 Formula Weight: 423.40 Beilstein Reference: 8947230 MDL No.: MFCD00672550
Formule: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672550
Numéro CAS: 198560-43-9