Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
Purity: 95%
CAS No.: 175453-07-3
Molecular Formula: C23H20N2O4
Formula Weight: 388.42
Beilstein Reference: 9154190
MDL No.: MFCD00144887
Formule:
C₂₃H₂₀N₂O₄ Poids moléculaire: 388.423 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144887 Numéro CAS: 175453-07-3 |