Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-3-Ala(3-benzothienyl)-OH, Fmoc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
Purity: 95%
CAS No.: 177966-60-8
Molecular Formula: C26H21NO4S
Formula Weight: 443.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Beilstein Reference: 9296209
MDL No.: MFCD00672562
Formule:
C₂₆H₂₁NO₄S Poids moléculaire: 443.517 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00672562 Numéro CAS: 177966-60-8 |