Imprimer
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52040.MD H52040.03
H52040.MDEA 139 EUR
H52040.MD H52040.03
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 71830-07-4 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 MDL No.: MFCD00211290
Formule: C₆H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211290
Numéro CAS: 71830-07-4