(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 517905-93-0
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 170-172°
Optical Rotation: -182°(c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD03428045
Formule:
C₂₄H₂₀N₂O₆ Poids moléculaire: 432.43 g/mol Point de fusion: 170…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03428045 Numéro CAS: 517905-93-0 |