Imprimer
Fmoc-4-(boc-amino)-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Phe(4-NHBoc)-OH, Fmoc-4-(Boc-amino)-L-phenylalanine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)phenyl)propanoic acid
H52031.MD H52031.03
H52031.MDEA 108 EUR
H52031.MD H52031.03
Fmoc-4-(boc-amino)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-amino)-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 174132-31-1 Molecular Formula: C29H30N2O6 Formula Weight: 502.57 MDL No.: MFCD00237007
Formule: C₂₉H₃₀N₂O₆
Poids moléculaire: 502.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237007
Numéro CAS: 174132-31-1