Imprimer
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Phe(3-Br)-OH
H52024.03 H52024.06
H52024.03EA 137 EUR
H52024.03 H52024.06
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 82278-73-7 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 MDL No.: MFCD01317710
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317710
Numéro CAS: 82278-73-7