Imprimer
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-4-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
H52008.MD H52008.03
H52008.MDEA 87.8 EUR
H52008.MD H52008.03
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 204715-91-3 Molecular Formula: C30H32N2O6 Formula Weight: 516.59 MDL No.: MFCD01317015
Formule: C₃₀H₃₂N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317015
Numéro CAS: 204715-91-3