Imprimer
Fmoc-Dab(Boc)-OH 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid, 4-BOC, 2-FMOC protected
H51990.03 H51990.06
H51990.03EA 160 EUR
H51990.03 H51990.06
Fmoc-Dab(Boc)-OH 96%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Purity: 96% CAS No.: 125238-99-5 Molecular Formula: C24H28N2O6 Formula Weight: 440.50 Melting Point: 111-113° Beilstein Reference: 6250328 Optical Rotation: -12° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00151941
Formule: C₂₄H₂₈N₂O₆
Poids moléculaire: 440.496 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151941
Numéro CAS: 125238-99-5