N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 114873-01-7
Molecular Formula: C14H18FNO4
Formula Weight: 283.30
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 5347375
Optical Rotation: +6.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00672522
Formule:
C₁₄H₁₈FNO₄ Point de fusion: 75…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672522 Numéro CAS: 114873-01-7 |