Imprimer
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-p-Me-Phe-OH, Boc-Phe(4-Me)-OH
H51983.06 H51983.03
H51983.06EA 647 EUR
H51983.06 H51983.03
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine 95%
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 80102-26-7 Molecular Formula: C15H21NO4 Formula Weight: 279.34 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 5381557 Optical Rotation: +16° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD01317027
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317027
Numéro CAS: 80102-26-7