(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 86069-86-5
Molecular Formula: C21H21NO4
Formula Weight: 351.40
Melting Point: 153-158°
Beilstein Reference: 4718405
MDL No.: MFCD00235898
Formule:
C₂₁H₂₁NO₄ Point de fusion: 153…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00235898 Numéro CAS: 86069-86-5 |